850483C
Avanti
18:1 Cy5 PC
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine-N-(Cyanine 5)
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99% (TLC)
Formulario
solution
envase
package of 1 × 250 μg
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
concentración
1 mg/mL in chloroform
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[N+](C)(CCNC(CCCCC[N+]1=C(/C=C/C=C/C=C2C(C)(C)C(C=CC=C3)=C3N\2C)C(C)(C)C4=C1C=CC=C4)=O)C)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Cl-]
InChI
1S/C77H123N4O9P.ClH/c1-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43-57-74(83)87-64-66(90-75(84)58-44-37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-2)65-89-91(85,86)88-63-62-81(8,9)61-59-78-73(82)56-42-39-49-60-80-70-53-48-46-51-68(70)77(5,6)72(80)55-41-38-40-
Clave InChI
FRDSIEVJUUFAKX-IEXYBMNJSA-N
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Liver,Kidney, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)