850398C
Avanti
22:1 (Cis) PC
1,2-dierucoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Sinónimos:
1,2-di-(13Z-docosenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(22:1(13Z)/22:1(13Z)); DEPC
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 2.5 mL (850398C-25mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 850398C
concentración
10 mg/mL (850398C-25mg)
tipo de lípido
phospholipids
cardiolipins
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C52H100NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-51(54)58-48-50(49-60-62(56,57)59-47-46-53(3,4)5)61-52(55)45-43-41-39-37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-23,50H,6-19,24-49H2,1-5H3/b22-20+,23-21+/t50-/m1/s1
Clave InChI
SDEURMLKLAEUAY-QVOKQPLLSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Información legal
también adquirido normalmente con este producto
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)