Merck
850042P
Avanti
Dicetyl phosphate
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
Dihexadecyl phosphate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C32H67O4P
Número de CAS:
Peso molecular:
546.85
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161902
NACRES:
NA.25
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
mol peso
546.85 g/mol
envase
pkg of 1 × 1 g (850042P-1g)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OP(OCCCCCCCCCCCCCCCC)(OCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C32H67O4P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-35-37(33,34)36-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-32H2,1-2H3,(H,33,34)
Clave InChI
RNPXCFINMKSQPQ-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Dicetyl phosphate (DCP) serves as an electric insulator. It is capable of forming a thin film on glassy carbon electrode (GCE) surface. It can be mainly used in the preparation of liposomes.
Envase
20 mL Clear Glass Screw Cap Vial (850042P-1g)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)