840492C
Avanti
22:6 PG
Avanti Research™ - A Croda Brand 840492C
Sinónimos:
1,2-didocosahexaenoyl-sn-glycero-3-[phospho-rac-(1-glycerol)] (sodium salt)
About This Item
Productos recomendados
Análisis
>99% (TLC)
formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 2.5 mL (840492C-25mg)
pkg of 1 × 4 mL (840492C-100mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 840492C
concentración
10 mg/mL (840492C-25mg)
25 mg/mL (840492C-100mg)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C50H75O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-41-49(53)57-45-48(46-59-61(55,56)58-44-47(52)43-51)60-50(54)42-40-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h5-8,11-14,17-20,23-26,29-32,35-38,47-48,51-52H,3-4,9-10,15-16,21-22,27-28,33-34,39-46H2,1-2H3,(H,55,56);/q;+1/p-1/b7-5-,8-6-,13-11-,14-12-,19-17-,20-18-,25-23-,26-24-,31-29-,32-30-,37-35-,38-36-;/t47?,48-;/m1./s1
Clave InChI
LUJLIUULIHKZSH-LJVBEQEHSA-M
Descripción general
Aplicación
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Liver,Kidney, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash