840024C
Avanti
Soy PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 840024C
Sinónimos:
L-α-phosphatidylethanolamine (Soy)
About This Item
Productos recomendados
Análisis
>99% (TLC)
formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 2.5 mL (840024C-25mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 840024C
concentración
10 mg/mL (840024C-25mg)
tipo de lípido
phosphoglycerides
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C39H74NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-39(42)48-37(36-47-49(43,44)46-34-33-40)35-45-38(41)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h11,13,17-18,37H,3-10,12,14-16,19-36,40H2,1-2H3,(H,43,44)/b13-11-,18-17-/t37-/m1/s1
Clave InChI
HBZNVZIRJWODIB-NHCUFCNUSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3