810258E
Avanti
C11 TopFluor™ GM3
Avanti Research™ - A Croda Brand 810258E, ethanol solution
Sinónimos:
C11 TopFluor GM3 Ganglioside (ammonium salt)
About This Item
Productos recomendados
Análisis
>99% (TLC)
formulario
ethanol solution
envase
pkg of 1 × 1 mL (810258E-100ug)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 810258E
concentración
0.1 mg/mL (810258E-100ug)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
13.0 °C - closed cup