810220P
Avanti
C6-NBD Galactosyl Ceramide
Avanti Research™ - A Croda Brand 810220P, powder
Sinónimos:
N-[6-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]hexanoyl]-D-galactosyl-β1-1′-sphingosine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 250 μg (810220P-250ug)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 810220P
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[N+](=O)([O-])c1c2n[o]nc2c(cc1)NCCCCCC(=O)N[C@H]([C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC)CO[C@@H]3O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]3O)O)O)CO
InChI
1S/C36H59N5O11/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-18-28(43)26(24-50-36-35(47)34(46)33(45)29(23-42)51-36)38-30(44)19-16-14-17-22-37-25-20-21-27(41(48)49)32-31(25)39-52-40-32/h15,18,20-21,26,28-29,33-37,42-43,45-47H,2-14,16-17,19,22-24H2,1H3,(H,38,44)/b18-15
Clave InChI
ZYEQNDHFYIPTAY-LFUFHFQKSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Información legal
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)