Documentos clave
810193C
Avanti
16:0-12:0 NBD PS
Avanti Research - A Croda Brand 810193C
Sinónimos:
1-palmitoyl-2-{12-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]dodecanoyl}-sn-glycero-3-phosphoserine (ammonium salt)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C40H71N6O13P
Número de CAS:
Peso molecular:
875.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 1 mL (810193C-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand 810193C
concentración
1 mg/mL (810193C-1mg)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Phosphoserine (PS) is present in the intracellular membranes and grey matter, and isenriched in the cytosolic leaflet of plasma membrane. NBD PS is a fluorescently labelled lipid with 7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl (NBD) at the headgroup of PS.
Aplicación
16:0-06:0 NBD PS or 1-palmitoyl-2-{6-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]hexanoyl}-sn-glycero-3-phosphoserine (ammonium salt) may be used in the liposome preparation for in vitro assay of the phosphatidylethanolamine (PE) production by determining the phosphatidylserine decarboxylase 1 (Psd1p) activity.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Phosphatidylserine (PS) regulates numerous enzymes and structural components maintains the nerve cell membrane and myelin sheath.
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810193C-1mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Yasushi Tamura et al.
The Journal of biological chemistry, 287(52), 43961-43971 (2012-11-06)
Phosphatidylethanolamine (PE) plays important roles for the structure and function of mitochondria and other intracellular organelles. In yeast, the majority of PE is produced from phosphatidylserine (PS) by a mitochondrion-located PS decarboxylase, Psd1p. Because PS is synthesized in the endoplasmic
Ouma Onguka et al.
The Journal of biological chemistry, 290(20), 12744-12752 (2015-04-02)
Phosphatidylethanolamine (PE) is a major cellular phospholipid that can be made by four separate pathways, one of which resides in the mitochondrion. The mitochondrial enzyme that generates PE is phosphatidylserine decarboxylase 1 (Psd1p). The pool of PE produced by Psd1p