810157C
Avanti
14:0 Liss Rhod PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 810157C
Sinónimos:
1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(lissamine rhodamine B sulfonyl) (ammonium salt)
About This Item
Productos recomendados
Análisis
>99% (TLC)
formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 1 mL (810157C-1mg)
pkg of 5 × 1 mL (810157C-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 810157C
concentración
1 mg/mL (810157C-1mg)
1 mg/mL (810157C-5mg)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash