Documentos clave
810153C
Avanti
16:0-06:0 NBD PE
Avanti Research - A Croda Brand 810153C
Sinónimos:
1-palmitoyl-2-{6-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]hexanoyl}-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C33H56N5O11P
Número de CAS:
Peso molecular:
729.80
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 1 mL (810153C-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand 810153C
concentración
1 mg/mL (810153C-1mg)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
N-(7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl) phosphoethanolamine (NBD PE) is a fluorescent probe which contains NBD attached to the headgroup of phosphatidylethanolamine and localized at the membrane interface. Phosphoethanolamine is the second most abundant, metabolically related aminophospholipid. It is mostly enriched in brain.
Aplicación
16:0-06:0 NBD PE is suitable for the determination of enzyme substrate specificity of lipoteichoic acid synthase (LtaS).
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Phosphoethanolamine (PE) acts as a substrate for several phospholipids of the cell membrane. N-(7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl) phosphoethanolamine (NBD PE) aids in monitoring the Red edge excitation shift (REES) effects with its unique motional and dielectric properties.
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810153C-1mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Mirka E Wörmann et al.
Molecular microbiology, 79(3), 566-583 (2011-01-25)
Lipoteichoic acid (LTA) is an important cell wall polymer in Gram-positive bacteria. The enzyme responsible for polyglycerolphosphate LTA synthesis is LtaS, first described in Staphylococcus aureus. Four LtaS orthologues, LtaS(BS) , YfnI, YqgS and YvgJ, are present in Bacillus subtilis.
Maria Karatsa-Dodgson et al.
Journal of bacteriology, 192(20), 5341-5349 (2010-08-17)
Lipoteichoic acid (LTA) is an important cell wall component of Gram-positive bacteria. The key enzyme responsible for polyglycerolphosphate lipoteichoic acid synthesis in the Gram-positive pathogen Staphylococcus aureus is the membrane-embedded lipoteichoic acid synthase enzyme, LtaS. It is presumed that LtaS