810127C
Avanti
18:1 NBD Lyso PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 810127C
Sinónimos:
1-oleoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl) (ammonium salt)
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 1 mL (810127C-500ug)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 810127C
concentración
0.5 mg/mL (810127C-500ug)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)