Documentos clave
810103C
Avanti
16:0-LR/18:1/18:1 TG - lissamine rhodamine
Avanti Research - A Croda Brand 810103C
Sinónimos:
1,2-dioleoyl-3-[16-N-(lissamine rhodamine B sulfonyl) amino]palmitoyl-sn-glycerol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C82H13N3O12S2
Número de CAS:
Peso molecular:
1296.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 1 mL (810103C-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand 810103C
concentración
1 mg/mL (810103C-1mg)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Lissamine rhodamine is a red-emitting fluorophore, mainly used in immunofluorescence studies. 16:0-LR/18:1/18:1 TG - lissamine rhodamine weighs around 119.38 g/mol and is available as a colourless liquid.
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810103C-1mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Which fluorophore is brightest? A comparison of the staining obtained using fluorescein, tetramethylrhodamine, lissamine rhodamine, Texas red, and cyanine 3.18
Wessendorf MW and Brelje TC
Histochemistry (1992)
Which fluorophore is brightest? A comparison of the staining obtained using fluorescein, tetramethylrhodamine, lissamine rhodamine, Texas red, and cyanine 3.18
Wessendorf MW and Brelje TC
Histochemistry (1992)