791660P
Avanti
CER2(d9)
N-palmitoyl(d9) D-erythro-sphingosine, powder
Sinónimos:
16:0-d9 Ceramide
About This Item
Productos recomendados
Análisis
>99% (TLC)
formulario
powder
envase
pkg of 1 × 5 mg (791660P-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 791660P
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (791660P-5mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available