700388P
Avanti
Tauroallocholic Acid Sodium Salt
Sinónimos:
5α-cholanic acid-3α,7α,12α-triol N-(2-sulphoethyl)-amide, sodium salt, Tauroallocholate sodium salt
About This Item
origen biológico
synthetic
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 5 mg (pkg of 1 X 5MG (700388P-5MG))
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
tipo de lípido
bile acids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
Aplicación
Envase
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)