700310P
Avanti
β-D-mannosyl farnesyl phosphate, ammonium salt
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
β-D-Mannopyranose, 1-[(2E,6E)-3,7,11-trimethyl-2,6,10-dodecatrienyl hydrogen phosphate], ammonium salt (1:1)
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
package of 1 × 5 mg
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)