700248P
Avanti
Taurohyodeoxycholic acid sodium salt
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
5β-cholanic acid-3a,6a-diol N-(2-sulphoethyl)-amide, sodium salt
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
package of 1 × 1 mg
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
tipo de lípido
bile acids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700248P-5MG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)