700113P
Avanti
7α-hydroxycholestenone
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
C4; α-HC; α-HC; 7HCO; 7 α-3ox-C; 111107
About This Item
Productos recomendados
descripción
7α-hydroxy-4-cholesten-3-one
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (700113P-1mg)
pkg of 1 × 10 mg (700113P-10mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C27H44O2/c1-17(2)7-6-8-18(3)21-9-10-22-25-23(12-14-27(21,22)5)26(4)13-11-20(28)15-19(26)16-24(25)29/h15,17-18,21-25,29H,6-14,16H2,1-5H3/t18-,21-,22+,23+,24-,25+,26+,27-/m1/s1
Clave InChI
IOIZWEJGGCZDOL-RQDYSCIWSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
- Role as a mediator in cholesterol metabolism: 7α-hydroxycholestenone has been implicated in the discussion on oxysterols as cholesterol metabolites that act as significant mediators within biological systems, highlighting its importance in cholesterol metabolism and potential pharmaceutical implications (Mutemberezi et al., 2016).
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)