700033P
Avanti
5β,6β-epoxycholestanol
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
110805
About This Item
Productos recomendados
descripción
cholestanol, 5β,6β-epoxy
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 5 mg (700033P-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C[C@]12CC[C@H]([C@](CC[C@H](O)C3)(C)[C@]3(O4)[C@H]4C5)[C@@H]5[C@@H]1CC[C@@H]2[C@H](C)CCCC(C)C
InChI
1S/C27H46O2/c1-17(2)7-6-8-18(3)21-9-10-22-20-15-24-27(29-24)16-19(28)11-14-26(27,5)23(20)12-13-25(21,22)4/h17-24,28H,6-16H2,1-5H3/t18-,19+,20+,21-,22+,23+,24-,25-,26-,27-/m1/s1
Clave InChI
PRYIJAGAEJZDBO-DTLXENBRSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)