Documentos clave
300112S
Avanti
Dox-NP (2mL vial)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
Dox-NP (2mL vial)
About This Item
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
descripción
Dox-NP (Liposomal Encapsulated Doxorubicin)
frozen liposomal suspension (buffer - 10% w/w sucrose, 10 mM histidine ~pH 6.5)
Ensayo
>99% (HPLC/MS)
Formulario
dispersion
envase
pkg of 1 × 2 mL (300112S-1EA)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
aplicaciones
advanced drug delivery
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Dox-NP(2mL vial) is suitable for use:
  • in ultraviolet-visible (UV-vis) spectra, cryo-transmission electron microscopy (cryo-TEM) and analytical ultracentrifuge experiments
  • in transmission electron microscopy (TEM) imaging studies
  • to analyse the effect of gold nanoparticle loaded liposomes on anti-tumor and cytotoxicity properties of DOX-NP on Ehrlich tumor
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Dox-NP (doxorubicin loaded nanoparticles) is a liposomal drug encapsulating doxorubicin. This encapsulation reduces the side effects of doxorubicin and increases the effective local dose.
Envase
10 mL amber serum vial (300112S-1EA)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Dox-NP is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B - Muta. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Enhanced Ehrlich tumor inhibition using DOX-NP and gold nanoparticles loaded liposomes
Mady MM, et al.
Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences, 1(28), 2321-2325 (2015)
Transmission electron microscopy as a tool for the characterization of soft materials: application and interpretation
Franken LE, et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 4(5), 1600476-1600476 (2017)
Analytical ultracentrifugation for analysis of doxorubicin loaded liposomes
Mehn D, et al.
International Journal of Pharmaceutics, 523(1), 320-326 (2017)