Z760307
Ohaus® MB-23 and MB-25 moisture analyzers
Model MB23, AC/DC input 230 V AC, European 2-pin plug
Sinónimos:
moisture meters
About This Item
Código UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
Productos recomendados
fabricante / nombre comercial
Ohaus® 80252470 EU
intervalo de medición de la capacidad de pesada
110 g
Parámetros
50-160 °C temp. limit
W × H × depth
17 cm × 13 cm × 28 cm
plataforma diám.
90 mm
Descripción general
The MB23 has an IR heating element. The non-glass infrared heating element provides even heating and is ideal for food testing, textiles, wastewater, and ceramics applications.
The Moisture analyzers combine high quality construction and easy setup. The LCD display is backlit, and it has a standard RS232 port.
- easy to clean design
- heating chamber is low maintenance
- compact footprint
Información legal
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
Z760307-1EA | 4061834790549 |