Z755524
Mini BlotBoy™ 3D platform rocker
AC/DC input 230 V AC, European 2-pin plug, CE compliant
About This Item
Productos recomendados
descripción
tilt angle: +/- 8°
Características
CE compliant
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific B3D1008-230-EU plug
Parámetros
12 rpm speed (10 rpm for 230V)
4-65 °C temp. range
4.5 lb load
An × P × Al
10.5 in. (27 cm) × 7.5 in. (19 cm) × 8 in. (20 cm)
plataforma L × An
10.5 in. (27 cm) × 7.5 in. (19 cm)
Descripción general
Mini BlotBoys are supplied with autoclavable flat mats and are ideal for blot washes and gel staining/destaining. Designed to conserve bench space, the Mini BlotBoy is supplied with a 10.5 x 7.5 inch platform. The Mini BlotBoy can accept stackable platforms, handles loads up to 2kg, and has maintenance free brushless motors; safe for use in cold rooms and incubators.
Información legal
Para utilizar con
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)