Documentos clave
Z743304
Julabo® external Pt 100 bath sensors
L × diam. 600 mm × 6 mm, PTFE-coated stainless steel
About This Item
Código UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
Materiales
PTFE-coated stainless steel
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Julabo 8891002
L × diám.
600 mm × 6 mm
Descripción general
Pt 100 sensors enable you to reliably measure temperature within Julabo water baths.
Información legal
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)