Z742294
MiniMag™ Mini Magnetic Stirrer
AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
Sinónimos:
benchmark Scientific mini centrifuge, ministirrer, personal stirplate
About This Item
Productos recomendados
Características
30 mm max stir bar
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific S1005-E
Parámetros
100-1500 rpm speed
4-45 °C temp. limit
An ×profundidad × Al
4.7 in. (12 cm) × 4.7 in. (12 cm) × 1.2 in. (3 cm)
Placa: tamaño × An × L
× 85 mm × 85 mm
plataforma An × P
3.4 in. (8.5 cm) × 3.4 in. (8.5 cm)
peso
0.45 lb (0.2 kg)
Descripción general
and other laboratory vessels for stirring volumes as large as 1.5 liters.
The stirring speed is continuously adjustable from 100 to 1500rpm. For temperature sensitive samples, the MiniMag is incubator and cold-room safe for use from 4°C to 45°C.
Características y beneficios
- Mini sized, less than 3.5 in. wide
- Adjustable speed control, 100 to 1500 rpm.
- Effectively mixes volumes up to 1.5 L
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)