Z741397
Accuris™ Compact Balance
capacity 10000 g, AC/DC input 230 V AC, UK plug
Sinónimos:
laboratory balances, small balance, weighing balances
About This Item
Productos recomendados
Materiales
stainless steel weighing plate
Características
CE compliant
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific W3300-10K-GB
intervalo de medida
resolution: 0.1 g
intervalo de medición de la capacidad de pesada
10000 g
Parámetros
0.1 g readability
capacidad
10000 g
outside size
18.8 cm (7.5 in.) × 28 cm (11 in.) × 8 cm (3.1 in.)
plato de pesaje diám.
18 cm (7 in.)
Descripción general
The Compact series includes 6 models covering a wide range of maximum weight capacities and come with a draft shield ring to prevent air currents from affecting measurements.
The larger capacity models (1000 g, 5000 g, and 10,000 g) do not include the draft shield ring.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)