Z693790
LabJaws™ lattice rod S-connector
nickel plated
Sinónimos:
clamp holders, frame connectors
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
Productos recomendados
Materiales
nickel plated
fabricante / nombre comercial
Troemner 916127
horquilla capacidad
0-13 mm
Descripción general
Clamps two lattice rods at a 90° angle and fetures separate adjustment screws for each rod location.
Información legal
LabJaws is a trademark of Henry Troemner LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)