Z682179
Ace stopcock only, with inlet feed, for condenser "C" and "CR" assemblies
hollow, fits Büchi® models R-200/R-205 and R-114/R-144
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
Junta
joint ST/NS19/38
fabricante / nombre comercial
Büchi equivalent, 40628
Descripción general
The Aldrich stopcock fits the Aldrich condenser "C" and "CR" assemblies.
Información legal
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)