Documentos clave
Z681059
Duran® plastic-coated laboratory bottles
capacity 750 mL
Sinónimos:
218055101
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiales
borosilicate glass 3.3
round bottle
Características
without cap
envase
pack of 10 ea
fabricante / nombre comercial
DURAN® 21 805 51 59
Parámetros
max. pressure (Not for use under pressure)
capacidad
750 mL
diám. × Al
95 mm × 203 mm
Adaptador
GL 45 neck thread
Descripción general
Transparent plastic skin protects bottles from mechanical damage and leakage in case of breakage. Autoclavable to 135°C, but do not use water for cooling in autoclave.
Please note: Cap not included.
Información legal
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)