Z672270
Microflex® 93-843 Supreno™ powder-free nitrile gloves
size S, CE compliant
Sinónimos:
disposable glove
About This Item
Productos recomendados
Materiales
blue nitrile
tamaño
S
esterilidad
non-sterile
non-sterile
Características
CE compliant
disposable
powder-free
envase
pack of 100 ea (boxes of 100)
pkg of 100 ea
fabricante / nombre comercial
Microflex 93-843S
L × grosor
9.7 in. (245 mm) × 5.5 mil (0.14 mm)
Descripción general
- Non-latex exam glove
- Non-sterile
- 100% powder-free, noncontaminating
- Ambidextrous
- Beaded, tear resistant cuffs
- Fully textured surface
Thickness:
- Cuff: 0.11 mm (4.3 mil)
- Palm: 0.14 mm (5.5 mil)
- Finger: 0.20 mm (7.8 mil)
- Length: 245 mm (9.7")
Características y beneficios
- Non-latex exam glove
- Non-sterile
- 100% powder-free, noncontaminating
- Ambidextrous
- Beaded, tear resistant cuffs
- Fully textured surface
Thickness:
- Cuff: 0.11 mm (4.3 mil)
- Palm: 0.14 mm (5.5 mil)
- Finger: 0.20 mm (7.8 mil)
- Length: 245 mm (9.7")
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
Z672270-1000EA | |
Z672270-100EA |