Documentos clave
Z653330
Clips for Quickfit® flat-flange reaction flask lids
For 500mL
Sinónimos:
JC75F
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiales
stainless steel
etiqueta
D
esterilidad
non-sterile
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Quickfit JC75F
disponibilidad
available only in EU
brida calibre
75 mm
Descripción general
Designed for securing flat flange joints, these clips have a hinged ′spring wire′ design that tightens using a wing nut.
Información legal
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)