Documentos clave
Z645249
IKA® MF 10.1 cutting-grinding head
stainless steel, 1/cs
Sinónimos:
grinders, grinding mill
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.74
Materiales
stainless steel (milling chamber)
envase
case of 1
pack of 1
fabricante / nombre comercial
IKA 2870900
An × Al × Al
320 mm × 560 mm × 300 mm
idoneidad
suitable for
Descripción general
crushing fibrous substances such as paper and vegetation, but also for plastics and material with a low volume weight
Información legal
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Artículos
A 4-step comprehensive ICP-MS workflow including sample homogenization, with standard addition calibration method, to determine heavy metals in Cannabis sativa.