Z623997
Hirschmann® capillary tube
both ends open, outside L × diam. 120 mm × 1.35 mm, pkg of 1000 ea 4x250 packs
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Productos recomendados
envase
pack of 1000 ea (4 boxes of 250)
pkg of 1000 ea 4x250 packs
fabricante / nombre comercial
Hirschmann 9201312
disponibilidad
available only in EU
D.I.
0.95 mm
outside L × diam.
120 mm × 1.35 mm
tubo diám.
0.95 mm
Información legal
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
Z623997-1000EA |