Z620157
DURAN disposable culture tubes
H × diam. 75 mm × 12.25 mm
Sinónimos:
231720965
About This Item
Código UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.22
Productos recomendados
Materiales
AR-Glas®
clear tube
round bottom tube
envase
pack of 500
fabricante / nombre comercial
DURAN®
Al × Diám.
75 mm × 12.25 mm
capacidad
7 mL
pared tamaño
0.55 mm
Descripción general
with straight rim
Información legal
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)