Z620025
DURAN culture flask, Erlenmeyer
straight neck borosilicate glass flask, working volume 200 mL, non-sterile
Sinónimos:
217713209
About This Item
Productos recomendados
Materiales
straight neck borosilicate glass flask
esterilidad
non-sterile
Características
without cap
envase
case of 10 ea
fabricante / nombre comercial
DURAN® 217713209
cuello D.E.
38 mm
volumen de trabajo
200 mL
Adaptador
38 mm (1 1/2 in.) neck
tipo de unión
non-treated surface
Descripción general
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)