Documentos clave
Z611662
Julabo® bath accessories
Aqua-Stabil, water bath protective media
About This Item
Código UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
envase
pk of 6 × 100 mL
fabricante / nombre comercial
Julabo 8940006
disponibilidad
not available in USA and Canada
Aplicación
Add 2 mL of Aqua-Stabil to a liter of water. Whenever the blue tinting disappears (or no later than three months), fill the bath with fresh water and Aqua-Stabil.
Información legal
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)