Documentos clave
Z611220
Hirschmann® melting point determination tubes
capillary tubes, L × I.D. × O.D. 80 mm × 0.95 mm × 1.35 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41112203
NACRES:
NB.79
envase
pack of 1000 ea
fabricante / nombre comercial
Hirschmann 9211380
L × D.I. × D.E.
80 mm × 0.95 mm × 1.35 mm
tubo diám.
0.95 mm
Información legal
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU)GTIN
Z611220-1000EA4061833344798