Documentos clave
Z556629
Sigma-Aldrich
Aldrich® ultra Benchclamp
dual adjustment, size L
About This Item
Código UNSPSC:
41122413
tamaño
L
descripción
3-prong
L × diám.
127 mm × 11 mm , arm
horquilla capacidad
0-103 mm
clavija An
29 mm
Descripción general
Nickel-plated finish is corrosion resistant.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Benchclamp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)