Documentos clave
Z556580
Sigma-Aldrich
Aldrich® ultra Benchclamp
single adjustment, size M
About This Item
Código UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.35
tamaño
M
descripción
3-prong
L × diám.
127 mm × 11 mm , arm
horquilla capacidad
0-50 mm
clavija An
19 mm
Descripción general
Nickel-plated finish is corrosion resistant.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Benchclamp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)