Z511250
Fritted disc for solid-phase peptide synthesis flask
Coarse
About This Item
esterilidad
non-sterile
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
Diámetro
74.5 mm
tamaño de poro
40-60 μm