Documentos clave
Z404268
IKA® VRX basic Vibrax® orbital shaker attachments
one-hand attachment, for shaking single, unfixed Erlenmeyer/shaking 250mL flasks, 1/cs
About This Item
Código UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
envase
case of 1
pack of 1
fabricante / nombre comercial
IKA
Al × An × P
40 mm × 130 mm × 135 mm
Descripción general
Note: For shaking single, unfixed Erlenmeyer/shaking 250mL flasks
Información legal
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Vibrax is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)