Z319449
Büchi® evaporating flask, pear-shaped
glass, volume 250 mL, joint: SJ 29/32
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
Materiales
glass
pear-shaped
single-neck
Junta
joint: SJ29/32
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Büchi 00433
capacidad
250 mL
volumen
250 mL
Descripción general
These flasks fit R200/205, R210/215, and RII evaporators
Información legal
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
Z319449-1EA |