Documentos clave
Z317446
Duran® desiccator
I.D. 250 mm
Sinónimos:
247816604
About This Item
Código UNSPSC:
41104510
NACRES:
NB.43
fabricante / nombre comercial
DURAN®
Schott
disponibilidad
not available in USA and Canada
Altura
357 mm
D.I.
250 mm
Descripción general
Flat flange, and cover with knob.
Información legal
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)