Documentos clave
Z317411
Duran® desiccator
I.D. 150 mm
Sinónimos:
247815702
About This Item
Código UNSPSC:
41104510
NACRES:
NB.43
fabricante / nombre comercial
DURAN®
Schott
Altura
252 mm
D.I.
150 mm
Descripción general
Flat flange, and cover with knob.
Información legal
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)