Z310794
Volac® mini-volumetric flask
volume 2 mL, accuracy: ±0.025 mL
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
Junta
joint ST/NS neck7/16
descripción
Class A
esterilidad
non-sterile
Características
class A
closure type PP Stopper
envase
pkg of 5 ea
fabricante / nombre comercial
Poulton & Graf
disponibilidad
not available in USA and Canada
intervalo de medición del volumen
2 mL, accuracy: ±0.025 mL
capacidad
2 mL
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
Z310794-1PAK | 4061833578988 |