Z309117
Quickfit® Soxhlet extraction assemblies
volume 100 mL
Sinónimos:
100RASX
About This Item
Productos recomendados
Junta
joint ST/NS condenser40/38
joint ST/NS flask24/29
descripción
for use with 33mm × 100mm thimble
fabricante / nombre comercial
Quickfit 100RASX
disponibilidad
not available in USA and Canada
intervalo de medición del volumen
100 mL
matraz volumen
250 mL
Descripción general
NOTE: Does not include optional pressure equalizing funnel shown in diagram
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
Z309117-1EA | 4061832830667 |