Documentos clave
Z308862
Quickfit® conical flasks
capacity 500 mL, joint: ST/NS 19/26
Sinónimos:
FE500/2
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiales
borosilicate glass
conical flask
flat bottom
Junta
joint: ST/NS19/26
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
without cap
envase
case of 5
fabricante / nombre comercial
Quickfit FE500/2
disponibilidad
not available in USA and Canada
capacidad
500 mL
Descripción general
With ground-glass socket for general use. Not suitable for vacuum use.
Información legal
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU)GTIN
Z308862-1EA4061826686997
Z308862-4X5EA4061832830513
Z308862-5EA