Z308722
Quickfit® conical flasks
capacity 100 mL, joint: ST/NS 14/23
Sinónimos:
FE100/1
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
conical flask
flat bottom
Junta
joint: ST/NS14/23
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
without cap
envase
case of 5
fabricante / nombre comercial
Quickfit FE100/1
disponibilidad
not available in USA and Canada
capacidad
100 mL
Descripción general
Características y beneficios
- Complies to ISO 4797 and the dimensional requirements of ISO 1773
- Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)
- Fired-on, highly durable white markings
- Note: The 5ml and 150ml capacity flasks are supplementary to the ISO standards
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
Z308722-5EA | 4061826686942 |
Z308722-1EA | 4061832830407 |