Z308595
Quickfit® Drechsel bottles
capacity 500 mL
Sinónimos:
MF29/3/500
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Productos recomendados
Junta
joint 24/29
fabricante / nombre comercial
Quickfit MF 29/3/500
disponibilidad
not available in USA and Canada
Altura
245 mm
capacidad
500 mL
Descripción general
Select bottle and corresponding head. Note different bottles sizes are different heights.
Información legal
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
Z308595-1EA | 4061826686911 |