Documentos clave
Z308501
Quickfit® sintered bottle heads
for use with 125 mL bottles
Sinónimos:
MF48/13/125
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
fabricante / nombre comercial
Quickfit MF 48/13/125
disponibilidad
not available in USA and Canada
compatibilidad
for use with 125 mL bottles
Descripción general
Sintered heads improve gas dispersion
Información legal
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)