Z304239
Quickfit® separating funnels
50 mL, pear-shaped, PTFE stopcock, cone joint: ST/NS 14/23
Sinónimos:
D2/11
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PTFE stopcock
pear-shaped
Junta
joint ST/NS support sockets14/23
joint: ST/NS cone14/23
fabricante / nombre comercial
Quickfit D2/11
envase
1 ea of
disponibilidad
not available in USA and Canada
llave de paso calibre
2 mm
capacidad
50 mL
Descripción general
Características y beneficios
- Complies with ISO 4800 Type 2
- Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)
- The funnel stem has an integral ground cone joint
- With interchangeable PTFE stopcock key
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)