Z303992
Quickfit® plain stillhead
Quickfit SH 4/22
Sinónimos:
SH4/22
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
Junta
male joint ST/NS19/26
fabricante / nombre comercial
Quickfit SH 4/22
disponibilidad
not available in USA and Canada, ROW (Available only in EU countries)
not available in USA and Canada
Descripción general
With 14/23 thermometer joint.
Información legal
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)